Läs mer
Molybdengasbinda, 10 mesh vävd av 0,38 mm (0,015 mm) diameter tråd
Produktkod. 15457225
Change view
Kvantitet:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457225 75 x 75 mm Varje
15467225 150 x 150 mm Varje
15477225 300 x 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457225 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046494.FL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-98-7
Molekylformel Mo
Molekylvikt (g/mol) 95.95
MDL-nummer MFCD00003465
InChI-nyckel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-namn molybden
LEDER [Mo]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum gauze
Namnnotering 10 mesh woven from 0.38mm (0.015mm) dia. wire
Kvantitet 75 x 75 mm
Maskstorlek 10 Mesh
Form Wire Cloth
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.