Läs mer
Molybdenhexakarbonyl, 98 %
Produktkod. 10496463 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10496463 10 g Glasflaska 10g
10646022 50 g Glasflaska 50g
10072490 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10496463 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 190390100
 Begränsad artikel
I lager
Molybden hexakarbonyl, 98%, C6O6Mo, CAS-nummer-13939-06-5, hexakarbonylmolybden, kolmonooxid-molybden 6:1, hexakarbonylmolybden, kan innehålla upp till cr 5g, hexakis kolmonoxidmolybden, molybdenhexakarbonyl, hexakis metanidylidynoxidanium molybden, 50g, 100,0, 97,5, CHEBI:30508 | CAS: 13939-06-5 | C6O6Mo | 264 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13939-06-5
Molekylformel C6O6Mo
Molekylvikt (g/mol) 264
MDL-nummer MFCD00003466
InChI-nyckel KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
PubChem CID 2724068
ChEBI CHEBI:30508
IUPAC-namn kolmonoxid; molybden
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum hexacarbonyl
Smältpunkt 150,0 °C
Namnnotering 98%
Färg Vitt till gult
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel Mo(CO)6
Fieser 02,287; 03,206; 04,346; 09,317; 10,274; 13,194; 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,9
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i bensen, lätt lösliga i eter och de flesta vanliga organiska lösningsmedel
Formel vikt 264
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.96, 1.9600g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molybdenum hexacarbonyl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.