Läs mer
Molybdenum hexacarbonyl, 98%
Produktkod. p-169997 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 10496463
Brand: Thermo Scientific Acros 190390100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Molybdenum hexacarbonyl, 98%, C6O6Mo, CAS Number-13939-06-5, hexacarbonylmolybdenu, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g, hexakis carbon monoxide molybdenum, molybdenumhexacarbonyl, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, 50g, 100.0, 97.5, CHEBI:30508 | CAS: 13939-06-5 | C6O6Mo | 264 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13939-06-5
Molekylformel C6O6Mo
Molekylvikt (g/mol) 264
MDL-nummer MFCD00003466
InChI-nyckel KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g
PubChem CID 2724068
ChEBI CHEBI:30508
IUPAC-namn kolmonoxid; molybden
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum hexacarbonyl
Smältpunkt 150.0°C
Namnnotering 98%
Färg Vitt till gult
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel Mo(CO)6
Fieser 02,287; 03,206; 04,346; 09,317; 10,274; 13,194; 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,9
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, slightly soluble in ether and most oter common, organic solvents
Formel vikt 264
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.96, 1.9600g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molybdenum hexacarbonyl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.