Läs mer
Molybden(III)klorid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11321569
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321569 2 g 2g
11331569 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014034.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13478-18-7 | Cl3Mo | 202.3 g/mol
Molybden(III)klorid reagerar med tetrahydrotiofen för att bilda komplex, som katalyserar polymerisationen och cyklotrimeriseringen av alkyner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13478-18-7
Molekylformel Cl3Mo
Molekylvikt (g/mol) 202.3
MDL-nummer MFCD00014214
InChI-nyckel ZSSVQAGPXAAOPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym molybdenum trichloride, molybdenum iii chloride, molybdenum chloride mocl3, mocl3, trichloridomolybdenum, acmc-1bwlx, molybdenum 3+ chloride
PubChem CID 83515
ChEBI CHEBI:30626
IUPAC-namn triklormolybden
LEDER Cl[Mo](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum(III) chloride
Smältpunkt (decomposition)
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in nitric acid and sulfuric acid. Insoluble in water and dilute hydrochloric acid. Slightly soluble in ethanol and diethyl ether.
Formel vikt 202.32
Procent renhet 99.5%
Odör Acidic
Känslighet Air and moisture sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.