Läs mer
Molybdenum(IV) oxide, 99% (metals basis)
Produktkod. p-7080285
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11408640
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 048117.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18868-43-4 | MoO2 | 127.948 g/mol
Molybden(IV)oxid används för att katalysera dehydreringen av alkoholer. Det används också som mellanprodukter och processhjälpmedel. Den finner tillämpning vid tillverkning av molybdennano-trådar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18868-43-4
Molekylformel MoO2
Molekylvikt (g/mol) 127.948
MDL-nummer MFCD00014223
InChI-nyckel QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum dioxide, molybdenum iv oxide, molybdenum oxide, molybdenum iv oxide trace metals basis 25g, mm4
PubChem CID 29320
IUPAC-namn dioxomolybden
LEDER O=[Mo]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum (IV) oxide
Färg Brun till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 127.94
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 6.47 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.