Läs mer
Molybdenum(IV) selenide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-4408165
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11302208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013112.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12058-18-3 | MoSe2 | 253.892 g/mol
Molybden(IV)selenid används i transistorer och fotodetektorer. Det används också som ett fast smörjmedel. Vidare används det i piezoelektriska och solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12058-18-3
Molekylformel MoSe2
Molekylvikt (g/mol) 253.892
MDL-nummer MFCD00014216
InChI-nyckel MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum diselenide, molybdenum selenide, molybdenum iv selenide, diselanylidenemolybdenum, bis selanylidene molybdenum, molybdenum diselenide, crystal, molybdenum iv selenide trace metals basis 5g
PubChem CID 82894
IUPAC-namn bis(selanyliden)molybden
LEDER [Se]=[Mo]=[Se]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum(IV) selenide
Smältpunkt >1200°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 253.87
Odör Odorless
Utseende Dark gray powder
Densitet 6g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.