Läs mer
Molybden(IV)sulfid, 98 %
Beskrivning
Det används ofta som ett fast smörjmedel. Det finns främst till användning som mellanprodukter, processregulatorer, processhjälpmedel. Anställd som medkatalysator för avsvavling inom petrokemin. Som en katalysator vid elektrolys av vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molybdenum(IV) sulfide |
| Smältpunkt | 1185 °C |
| Färg | Svart |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Löslighetsinformation | Olösliga i vatten och utspädda syror |
| IUPAC-namn | disulfanylidenmolybden |
| Formel vikt | 160.08 |
| Odör | Luktfritt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Molybdenum(IV) sulfide
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H332-Skadligt vid inandning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum (IV) sulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.