Läs mer
Molybden(IV)sulfid, 98 %
Produktkod. 11324787
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324787 25 g 25g
11314787 100 g 100g
11304787 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041827.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160,07 g/mol
Molybden(IV)sulfid används som katalysator vid elektrolys av vatten. Det används som en samkatalysator för avsvavling inom petrokemi, särskilt hydroavsvavling. Det används också som en komponent i fotoelektrokemiska och mikroelektroniktillämpningar. Vidare är det användbart som ett filamentmaterial i många elektriska tillämpningar. Den kan användas som smörjmedel i flygmotorer. Polymerer bestående av molybden(IV)sulfid såsom nylon, teflon och vespel har förbättrad styrka och minskad friktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1317-33-5
Molekylformel MoS2
Molekylvikt (g/mol) 160.07
MDL-nummer MFCD00003470
InChI-nyckel CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
LEDER S=[Mo]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum(IV) sulfide
Smältpunkt 1185 °C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Löslig i het svavelsyra och akvarie. Olöslig i vatten, koncentrerad svavelsyra och utspädd syra.
IUPAC-namn disulfanylidenmolybden
Formel vikt 160.08
Odör Luktfritt
Utseende Svartkrut
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molybdenum(IV) sulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum sulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.