Läs mer
Molybdenum silicide, Mo 61% min, typically 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11357257
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357257 250 g 250g
11347257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011549.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12136-78-6 | MoSi2 | 152.12 g/mol
I elektriska motstånd, i skyddande beläggningar vid höga temperaturer och i motordelar i rymdfordon används molybdensilicid i elektriska ugnar, glas-, stål-, elektronik- och keramikindustrier. Den finner tillämpning i värmebehandlingsmaterial. Det används också i mikroelektronik som kontaktmaterial. Vidare fungerar det som ett torrt smörjmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • I elektriska motstånd, i skyddande beläggningar vid höga temperaturer och i motordelar i rymdfarkoster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12136-78-6
Molekylformel MoSi2
Molekylvikt (g/mol) 152.12
MDL-nummer MFCD00151535
InChI-nyckel YXTPWUNVHCYOSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disilicide, molybdenum silicide, ms silicide, molybdenum-silicide, molybdenum silicide, mo5si3, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
PubChem CID 6336985
IUPAC-namn bis($l^{2}-silanyliden)molybden
LEDER [Si]=[Mo]=[Si]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum silicide
Smältpunkt 1870°C to 2030°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in acids and aqua regia,however,it is soluble in HF and HNO3Soluble in nitric acid and hydrofluoric acid; Insoluble in water most acids.
Formel vikt 152.13
Procent renhet 99.5% (typically)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Mo 61% min.
Odör Odorless
Densitet 6.31 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.