Läs mer
Molybdenlösning för ICP 1g/L NH3- matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12936204 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12936204 500 mL Flaska 500ml
12916204 100 mL Flaska 100ml
12926204 250 mL Flaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12936204 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 134 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 SEK
    1091.40 SEK / 500ml
    Save 313.60 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Mo
Koncentration 1 ±0,002 g/L
Typ Masspektrometristandard
Element Mo
Lösningsmedel eller matris Ammoniak
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for ICP. Molybdenum (Mo) 1000mg/l in NH3 4%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .