Läs mer
Molybdenlösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3 matris, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molybdenum |
| Förpackning | Flaska |
| Koncentration | 10 mg/L |
| Lösningsmedel eller matris | Vatten |
| Kvantitet | 100 mL |