Läs mer
Molybdenförstoftningsmål, 76,2 mm (3,0 tum) dia x 6,35 mm (0,250 tum) tjockt, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464805
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464805 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15464805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040869.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Efterfrågan på förstoftningsmål för molybden ökar med den snabba utvecklingen av plattskärmsindustrin och solcellsindustrin. De som rullade och omkristalliserade molybdenplattorna gjordes för att förstofta tunna filmer och för att undersöka effekterna av förstoftning av målmikrostrukturer på förstoftade filmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum sputtering target
Namnnotering 76,2 mm (3,0 tum) diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7439-98-7
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Mo
MDL-nummer MFCD00003465
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Mo]
IUPAC-namn molybden
Molekylvikt (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.