Läs mer
Molybdenstandard i basolja 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11460299 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460299 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11460299 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGMO84Z
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Mo5000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-98-7, 8042-47-5
Analyscertifikat With Certificate of Analysis.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel Mo
MDL-nummer MFCD00003465
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER [Mo]
IUPAC-namn molybden
Lösningsmedel eller matris Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvikt (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:28685
Kvalitet Olja/Plasma
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning