Läs mer
Molybdenstandard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15265946 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 15265946
Brand: SPEX Certiprep CLMO91BY
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Mo1 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum Standard
Namnnotering ICP/MS
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-98-7, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Analyt- eller komponentnamn Molybdenum Standard
Fysisk form Vätska
Molekylformel Mo
MDL-nummer MFCD00003465
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
InChI-nyckel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [Mo]
Element Mo
IUPAC-namn molybden
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:28685
Kvalitet Claritas PPT
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning