Läs mer
Molybdenum Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution NH3 1%, Fisher Chemical
Produktkod. 10478790 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10478790 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10478790 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/8294/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Förpackning HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
MDL-nummer 3465
Färg Colorless
Kvantitet 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molybdenum solution 10000 ppm
Signalord
  • Varning
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Molybdenum trioxide