missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Molybdenum Standard: Mo @ 1000 μg/mL in NH4OH, VHG™

Produktkod. 17903746
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903746 50 ml
17992136 250 ml
17950676 100 ml
17913626 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17903746 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPMOZ50

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Molybdenum Standard: Mo @ 1000 μg/mL in NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Molybdenum
CAS 7439-98-7
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Molybdenum
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Mo
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Molybdenum, 3N5, Amperit 105.054, Amperit 106.2, MChVL, Metco 63, Molybdenum element, NSC 600660, NSC 600661, NSC 600665, NSC 603570, NSC 603571, NSC 603572, SGC 15, TMO 10, TMO 30, TMO 50, TMOIO, TsM1, Molybdaen, Molybdän
InChI formel InChI=1S/Mo
LEDER [Mo]
IUPAC-namn Molybdenum
Lösningsmedel eller matris Ammonium Hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 95.95
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 97.9054 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.