Läs mer
MP Biomedicals Molybdentrioxid,≥ 99,5 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11462882 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462882 500 g 500g
11452882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462882 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215254890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4295.00 SEK
    4089.51 SEK / 500g
    Save 205.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum Trioxide
Färg Gult
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥99.5%
Linjär formel MoO3
Formel vikt 143.94
Kvalitet ACS-reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Assay (MoO3) - >99.5%, Insoluble Matter in dilute NH4OH - <0.0100%, Ammonium (NH4) - <0.0020%, Arsenate and Silicate (as SiO2) - <0.0010%, Chloride (Cl) - <0.0020%, Heavy Metals (as Pb)- <0.0050%, Nitrate (NO3)- <0.0030%, Phosphate (PO4)- <0.0005%, Sulfate (SO4) - <0.0200%