Läs mer
Molybdentrioxid,≥ 99,5 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. p-3547207 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11452882
Brand: MP Biomedicals 0215254880
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum Trioxide
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99.5%
Formel vikt 143.94
Kvalitet ACS-reagens