Läs mer
Molybdentrioxid, TRC
Produktkod. 30470705
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30470705 2.5 g
1 options
Produktkod. 30470705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM4890082.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum trioxide
CAS 1313-27-5
Kvantitet 2.5 g
Molekylformel MoO3
Synonym Molybdenum oxide (MoO3), Bouen SKN 301, JCPDS 35-0609, MFR, MOP-P 100, Mo 1202T, Molybdena, Molybdenum oxide, Molybdenum oxide (Mo4O12), Molybdenum oxide (Mo5O15), Molybdenum trioxide, Molybdenum trioxide pentamer, Molybdenum trioxide tetramer, Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum(VI) trioxide, Molybdic acid anhydride, Molybdic anhydride, Molybdic oxide, NSC 215191, Pol-U, SS-M 0100
InChI formel InChI=1S/Mo.3O
LEDER O=[Mo](=O)=O
IUPAC-namn Trioxomolybden
Molekylvikt (g/mol) 143.95
Formel vikt 145.8902