Läs mer
Molybden(V)klorid, 99,6 % (metallbas)
Produktkod. 11361878
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361878 5 g 5g
11391878 50 g 50g
11371878 250 g 250g
11381878 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11361878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011832.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273,20 g/mol
Molybdenpentaklorid används som lödnings- och lödmedel för monel, volframlegeringar och koppar. Det har visat sig vara en effektiv katalysator för klorering av aromatiska ringar och oxidativa kopplingsreaktioner. Det är ett starkt oxidationsmedel. I Friedel-Craft-reaktionen används molybdenpentaklorid som en bra Lewis-syra. Molybdenpentaklorid används för att framställa molybden genom ångavsättningsmetod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10241-05-1
Molekylformel Cl5Mo
Molekylvikt (g/mol) 273.20
MDL-nummer MFCD00003467
InChI-nyckel GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonym molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
IUPAC-namn pentaklormolybden
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum(V) chloride
Smältpunkt 194 °C
Färg Vitt till grått
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Odör Stickande lukt
Känslighet Känslig för fukt
Utseende Svarta kristaller
Ångtryck 2,3 hPa (2 mm Hg) vid 25 °C
Analysprocentintervall 99,6 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Löslig i torr eter, torr alkohol, organiska lösningsmedel och klorerade lösningsmedel.
Formel vikt 273.24
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molybdenum(V) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum pentachloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.