Läs mer
Molybden(V)-isopropoxid, 99,6 % (m.b.), 5 % w/v i isopropanol, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11374797
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374797 25 mL 25ml
11364797 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11374797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041836.AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 209733-38-0 | C15H35MoO5 | 391,39 g/mol
Används vid framställning av nanomaterial och tunna filmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 209733-38-0
Molekylformel C15H35MoO5
Molekylvikt (g/mol) 391.39
MDL-nummer MFCD00210636
InChI-nyckel HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
PubChem CID 18475294
IUPAC-namn molybden;propan-2-olat
LEDER CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum(V) isopropoxide
Färg Gul till brun
Flampunkt 12 °C (54 °F)
Odör Alkoholliknande
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Linjär formel Mo[OCH(CH3)2]5
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1219
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i kolväten, reagerar med alkoholer, ketoner och ester
Formel vikt 391.04
Procent renhet 99.6%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in isopropanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.