Läs mer
Molybdenum(V) isopropoxide, 99+% (metals basis)
Descripción
Molybden(V)isopropoxid, den används som en prekursor som används i sol-gelprocessen. Det används i nanomaterial och tunna filmer. Den används som en lösningsbaserad produkt för tryckt elektronik. Det fungerar som en katalysator för selektiv isobutanoxidation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Molybdenum(V) isopropoxide |
| Färg | Svart till gult |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | Mo[OCH(CH3)2]5 |
| Kvantitet | 2 g |
| UN-nummer | UN3181 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Löslighetsinformation | It is soluble in hydrocarbons,reacts with alcohols,ketones and esters. It reacts exothermally with water. |
| Formel vikt | 391.04 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Mostrar más |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.