Läs mer
Molybdenum(V) isopropoxide, 99+% (metals basis)
Produktkod. 11324228
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324228 10 g 10g
11334228 0.5 g 0.5g
11314228 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041484.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Prekursor som används i sol-gelprocessen
Molybden(V)isopropoxid, den används som en prekursor som används i sol-gelprocessen. Det används i nanomaterial och tunna filmer. Den används som en lösningsbaserad produkt för tryckt elektronik. Det fungerar som en katalysator för selektiv isobutanoxidation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 209733-38-0
Molekylformel C15H35MoO5
Molekylvikt (g/mol) 391.39
MDL-nummer MFCD00210636
InChI-nyckel HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
PubChem CID 18475294
IUPAC-namn molybdenum;propan-2-olate
LEDER CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum(V) isopropoxide
Färg Black to Yellow
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Linjär formel Mo[OCH(CH3)2]5
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Moisture Sensitive
Formel vikt 391.04
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.