Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1155°C |
| Kemiskt namn eller material | Molybdenum(Vi) Oxide |
| Smältpunkt | 795°C |
| Färg | Gray |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | MoO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 143.94g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Visa mer |