Läs mer
Solstice Molybden(VI)oxid, 99,5 %, Solstice
Produktkod. 15686740
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15686740 500 g Polyflaska 500g
15676740 100 g Polyflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15686740 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 69850500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5115.00 SEK
    4687.95 SEK / 500g
    Save 427.05 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, 99,5 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifications
Kokpunkt 1155 °C
Kemiskt namn eller material Molybdenum(VI) oxide
Smältpunkt 795°c
Namnnotering Puriss. p.a., 99,5 %, Powder
Färg Vitt till gult
CAS Max % 99.8
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Förpackning Polyflaska
Produktlinje Puriss. P.A.
Utseende Off-white till gulaktigt pulver
Analysprocentintervall 99,8 % min
Densitet 4,70 g/cm3
Linjär formel MoO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Löslighet i vatten - 1 g/L
Formel vikt 143,94 g/mol
Procent renhet 99.5%
Tillverkningsursprung USA