Läs mer
Molybden(VI)oxid, 99,5 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120605 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 15676740
Brand: Honeywell-Fluka 69850100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum(VI) oxide
Smältpunkt 795°C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel MoO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 143.94g/mol
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Förpackning Polyflaska
Densitet 4.70g/cm3