Läs mer
Molybdenum(VI) oxide, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15657920 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15657920 100 g Poly bottle 100g
15677920 500 g Poly bottle 500g
15667920 1 kg Poly bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15657920 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer M0753100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybdenum
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum(VI) oxide
Smältpunkt 795°C
Färg Gray
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Linjär formel MoO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 143.94g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle