Läs mer
Molybdenum(VI) oxide, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molybdenum(VI) oxide |
| Smältpunkt | 795°C |
| Färg | Gray |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | MoO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 143.94g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |