Läs mer
Molybden(VI)oxid, 99,5 %
Produktkod. 11479083
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479083 50 g 50g
11489083 250 g 250g
11469083 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479083 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11159.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143,95 g/mol
Molybden(VI)oxid är en mycket lovande och stabil oxid för elektrokromapplikationer och används som katalysator inom oljeindustrin. Det används också för att tillverka metallmolybden. Den har en halvledare av typen bredbandsgap med distinkta elektrokroma, termokroma och fotokroma egenskaper, har undersökts mycket som smarta material för katalyssensorer, smörjmedel, litiumbatterier, organiska solceller och displaymaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Molybden(VI)oxid är en mycket lovande och stabil oxid för elektrokroma applikationer och används som katalysator inom oljeindustrin. Det används också för att tillverka metallmolybden. Den har en halvledare av typen bredbandsgap med distinkta elektrokroma, termokroma och fotokroma egenskaper, har undersökts mycket som smarta material för katalyssensorer, smörjmedel, litiumbatterier, organiska solceller och displaymaterial.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i koncentrerade mineralsyror och alkalihydroxidlösningar.
Anmärkningar
Det reagerar inte med andra syror än fluorvätesyra och koncentrerade svavelsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1155°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Molybdenum (VI) oxide
Smältpunkt 795°C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,6239
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids and alkali hydroxide solutions.
Formel vikt 143.94
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 4.692
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molybdenum(VI) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum trioxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.