Läs mer
Molybden(VI)oxid, 99,5 %
Beskrivning
Molybden(VI)oxid är en mycket lovande och stabil oxid för elektrokromapplikationer och används som katalysator inom oljeindustrin. Det används också för att tillverka metallmolybden. Den har en halvledare av typen bredbandsgap med distinkta elektrokroma, termokroma och fotokroma egenskaper, har undersökts mycket som smarta material för katalyssensorer, smörjmedel, litiumbatterier, organiska solceller och displaymaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Molybden(VI)oxid är en mycket lovande och stabil oxid för elektrokroma applikationer och används som katalysator inom oljeindustrin. Det används också för att tillverka metallmolybden. Den har en halvledare av typen bredbandsgap med distinkta elektrokroma, termokroma och fotokroma egenskaper, har undersökts mycket som smarta material för katalyssensorer, smörjmedel, litiumbatterier, organiska solceller och displaymaterial.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i koncentrerade mineralsyror och alkalihydroxidlösningar.
Anmärkningar
Det reagerar inte med andra syror än fluorvätesyra och koncentrerade svavelsyror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1155 °C (sublimering) |
| Kemiskt namn eller material | Molybdenum (VI) oxide |
| Smältpunkt | 795 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 4.692 |
| UN-nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6239 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. Löslig i koncentrerade mineralsyror och alkalihydroxidlösningar. |
| Formel vikt | 143.94 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Molybdenum(VI) oxide
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum trioxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.