Läs mer
Molybden(VI)oxid, 99,95 % (metallbas)
Beskrivning
Molybden(VI)oxid är en mycket lovande och stabil molybdenoxid för elektrokroma applikationer och används som katalysator i oljeindustrin. Det används också för att tillverka metallmolybden. Den har ett brett bandgap av n-typ halvledare med distinkta elektrokroma, termokroma och fotokroma egenskaper. Det har undersökts mycket som ett smart material för katalyssensorer, smörjmedel, litiumbatterier, organiska solceller och displaymaterial. Molybden(VI)oxid (MoO 3 ) används som ett lim mellan emaljer och metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1155 °C (sublimering) |
| Kemiskt namn eller material | Molybdenum(VI) oxide |
| Smältpunkt | 795 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Sublimerat puder |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Utseende | Vitt till grått pulver |
| Analysprocentintervall | 99,95 % (metallbaserad bas) |
| Densitet | 4,692 g/cm3 vid 20 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Molybdenum(VI) oxide
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.