Läs mer
Molybdenum(VI) oxide, 99.95% (metals basis)
Produktkod. 11331898
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331898 2 kg 2kg
11311898 100 g 100g
11321898 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011837.A3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Molybden(VI)oxid är en mycket lovande och stabil molybdenoxid för elektrokroma applikationer och används som katalysator i oljeindustrin. Det används också för att tillverka metallmolybden. Den har ett brett bandgap av n-typ halvledare med distinkta elektrokroma, termokroma och fotokroma egenskaper. Det har undersökts mycket som ett smart material för katalyssensorer, smörjmedel, litiumbatterier, organiska solceller och displaymaterial. Molybden(VI)oxid (MoO 3 ) används som ett lim mellan emaljer och metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1155°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Molybdenum(VI) oxide
Smältpunkt 795°C
Färg Vitt
Fysisk form Sublimed Powder
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 99.95% (metals basis)
Löslighetsinformation Barely soluble in water; soluble in base.
Formel vikt 143.94
Odör Odorless
Utseende White to gray powder
Densitet 4.692
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.