Läs mer
Molybden(VI)oxid, ACS, 99,5 % min
Produktkod. 11304217
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304217 100 g 100g
11314217 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036687.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143,95 g/mol
Molybden(VI)oxid är en mycket lovande och stabil oxid för elektrokromapplikationer och används som katalysator i oljeindustrin. Det används också för att tillverka metallmolybden. Den har en halvledare av typen bredbandsgap med distinkta elektrokroma, termokroma och fotokroma egenskaper, har undersökts mycket som smarta material för katalyssensorer, smörjmedel, litiumbatterier, organiska solceller och displaymaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Källa till molybdenföreningar, inom jordbruket, inom analytisk kemi, som korrosionsinhibitor, i keramiska glasyrer, emaljer och pigment, som katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1155 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Molybdenum(VI) oxide
Smältpunkt 795 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Vitt till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99.5%
Densitet 4.692 g/mL
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,6239
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten; Löslig i koncentrerade mineralsyror, alkalihydroxidlösningar.
Formel vikt 143.94
Procent renhet ≤99.5%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.