Läs mer
Molybden(VI)oxid, ACS, 99,5 % min
Beskrivning
Molybden(VI)oxid är en mycket lovande och stabil oxid för elektrokromapplikationer och används som katalysator i oljeindustrin. Det används också för att tillverka metallmolybden. Den har en halvledare av typen bredbandsgap med distinkta elektrokroma, termokroma och fotokroma egenskaper, har undersökts mycket som smarta material för katalyssensorer, smörjmedel, litiumbatterier, organiska solceller och displaymaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Källa till molybdenföreningar, inom jordbruket, inom analytisk kemi, som korrosionsinhibitor, i keramiska glasyrer, emaljer och pigment, som katalysator
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1155 °C (sublimering) |
| Kemiskt namn eller material | Molybdenum oxide |
| Smältpunkt | 795 °C |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 99.5% |
| Densitet | 4.692 g/mL |
| UN-nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6239 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.