Läs mer
Molybdenum(VI) oxide, ACS, 99.5% min
Produktkod. p-7050392
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11304217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036687.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Molybden(VI)oxid är en mycket lovande och stabil oxid för elektrokromapplikationer och används som katalysator i oljeindustrin. Det används också för att tillverka metallmolybden. Den har en halvledare av typen bredbandsgap med distinkta elektrokroma, termokroma och fotokroma egenskaper, har undersökts mycket som smarta material för katalyssensorer, smörjmedel, litiumbatterier, organiska solceller och displaymaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Källa till molybdenföreningar, inom jordbruket, inom analytisk kemi, som korrosionsinhibitor, i keramiska glasyrer, emaljer och pigment, som katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1155°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Molybdenum(VI) oxide
Smältpunkt 795°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.5%
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,6239
Löslighetsinformation Slightly soluble in water; Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions.
Formel vikt 143.94
Procent renhet ≤99.5%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Densitet 4.692 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.