Läs mer
Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate), 99%
Produktkod. 11399628
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399628 10 g 10g
11309638 2 g 2g
11389628 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044140.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 17524-05-9 | C10H14MoO6 | 326.17 g/mol
Bildar en funktionell modellförening för studiet av oxotransferasmolybdenenzymer. Mild katalysator för avskyddande av acetaler i högt utbyte. Katalyserar högutbyteoxidation av sekundära alkoholer till ketoner med natriumperkarbonat och fasöverföringskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17524-05-9
Molekylformel C10H14MoO6
Molekylvikt (g/mol) 326.17
MDL-nummer MFCD00011506
InChI-nyckel SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Synonym Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate
IUPAC-namn dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
LEDER O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Smältpunkt ∼185°C (decomposition)
Färg Yellow
Fysisk form Powder
Kvantitet 10 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 326.16
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum(VI) oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.