Läs mer
MilliporeSigma Molybdenum(VI) Oxide, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15863880
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15863880 500 g Plastic bottle 500g
15853880 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15863880 Fournisseur MilliporeSigma Code fournisseur 1004030500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybdenum
LEDER O=[Mo](=O)=O
Spécification
Kemiskt namn eller material Molybdenum(VI) oxide
Smältpunkt 795°C
Färg Yellow
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥99.5%
Anteckningar om analysprocent Precipitation Titration
Linjär formel MoO3
Löslighetsinformation Solubility in Water - 0.49 g/L
InChI formel InChI=1S/Mo.3O
Formel vikt 143.94
Procent renhet ≥99.5%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Molybdenum(VI) oxide (MoO3) ≥99.5%
Tillverkningsursprung Germany
Odör Odorless
Förpackning Plastic bottle
Produktlinje EMSURE
Utseende Yellow solid
Densitet 4.70 g/cm³
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.