Läs mer
Molybden(VI)oxid, Puratronic™ , 99,998 % (metallbas exklusive W), W 300 ppm max, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048535
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11376927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010812.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Dess huvudsakliga tillämpning är som oxidationskatalysator och som råmaterial för framställning av molybdenmetall. Det är en föregångare till LAMOX snabba jonledare och supraledare. Molybdentrioxid har också föreslagits som ett potentiellt antimikrobiellt medel, t.ex. i polymerer. I kontakt med vatten bildar den H+-joner som effektivt kan döda bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1155°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Molybdenum(VI) oxide
Smältpunkt 795°C
Färg Vitt till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive W), W 300 ppm max.
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,6239
Löslighetsinformation Soluble at 0.490g/1000 cc water @ 28°C. Soluble in concentrated mineral acids.
Formel vikt 143.94
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 4.692 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.