Läs mer
Molybden(VI)oxid, Puratronic™, 99,9995 % (metallbasen exklusive W)
Produktkod. 11352018
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352018 25 g 25g
11342018 100 g 100g
11362018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012930.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143,95 g/mol
Det används som en selektiv oxidationskatalysator och som ett molybdenoxidasenzym. Det är en källa till molybdenföreningar och molybdenmetall som fungerar som tillsats till stål och korrosionsbeständiga legeringar. Den används för smörjmedel och smörjmedelstillsatser. Den har tillämpningar i processregulatorer, pigment, korrosionsinhibitorer, elektrokemiska apparater, displayer och rökdämpare. Den finner användning i analytisk kemi, keramiska glasyrer, emaljer, energilagring och vid tillverkning av akrylnitril genom katalytisk oxidation av ammoniak och propen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1155 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Molybdenum(VI) oxide
Smältpunkt 795 °C
Färg Vitt till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Utseende Vitt till grått pulver
Analysprocentintervall 99,9995 % (metallbasen exklusive W)
Densitet 4,692 g/cm3
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i koncentrerade mineralsyror, alkalihydroxidlösningar.
Formel vikt 143.94
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molybdenum(VI) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum trioxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.