Läs mer
Molybden(VI)oxid, Puratronic™ , 99,9995 % (metallbas exklusive W), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362018
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362018 500 g 500g
11352018 25 g 25g
11342018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012930.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Det används som en selektiv oxidationskatalysator och som ett molybdenoxidasenzym. Det är en källa till molybdenföreningar och molybdenmetall som fungerar som tillsats till stål och korrosionsbeständiga legeringar. Den används för smörjmedel och smörjmedelstillsatser. Den har tillämpningar i processregulatorer, pigment, korrosionsinhibitorer, elektrokemiska apparater, displayer och rökdämpare. Den finner användning i analytisk kemi, keramiska glasyrer, emaljer, energilagring och vid tillverkning av akrylnitril genom katalytisk oxidation av ammoniak och propen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1155°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Molybdenum(VI) oxide
Smältpunkt 795°C
Färg Vitt till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.9995% (metals basis excluding W)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions.
Formel vikt 143.94
Odör Odorless
Utseende White to gray powder
Densitet 4.692
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.