Läs mer
Molybden(VI)oxid, Puratronic™ , 99,9995 % (metallbas exklusive W), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407654
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11352018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012930.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Det används som en selektiv oxidationskatalysator och som ett molybdenoxidasenzym. Det är en källa till molybdenföreningar och molybdenmetall som fungerar som tillsats till stål och korrosionsbeständiga legeringar. Den används för smörjmedel och smörjmedelstillsatser. Den har tillämpningar i processregulatorer, pigment, korrosionsinhibitorer, elektrokemiska apparater, displayer och rökdämpare. Den finner användning i analytisk kemi, keramiska glasyrer, emaljer, energilagring och vid tillverkning av akrylnitril genom katalytisk oxidation av ammoniak och propen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-27-5
Molekylformel MoO3
Molekylvikt (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI-nyckel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-namn trioxomolybden
LEDER O=[Mo](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1155°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Molybdenum(VI) oxide
Smältpunkt 795°C
Färg Vitt till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9995% (metals basis excluding W)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions.
Formel vikt 143.94
Odör Odorless
Utseende White to gray powder
Densitet 4.692 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molybdenum(VI) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Molybdenum trioxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.