Läs mer
Molybdentråd, 0,127 mm (0,005 tum) dia., glödgat, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336737
Change view
Kvantitet:
200 m
1000 m
Förpackningsstorlek:
1000m
200m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336737 200 m 200m
11326737 1000 m 1000m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010037.H6
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7439-98-7 | Molekylformel: Mo | Molekylvikt: 95,95 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-98-7
Molekylformel Mo
Molekylvikt (g/mol) 95.95
MDL-nummer MFCD00003465
InChI-nyckel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-namn molybden
LEDER [Mo]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum wire
Namnnotering 0,127 mm (0,005 tum) i diameter, glödnande, temper: mjuk
Kvantitet 200 m
Vikt ≈0,13 g/m
Form Tråd
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.