missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Molybdic Acid About 85% MoO3, Supelco™

Produktkod. 15833880
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15833880 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15833880 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1004001000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

Containing ammonium molybdate EMPLURA™

(containing ammonium molybdate) EMPLURA™

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Molybdic Acid About 85% MoO3
Smältpunkt 300°C
CAS 7782-91-4
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00036287
Synonym Molybdic acid about 85% MoO3, Molybdic acid about 85% MoO3
Molekylvikt (g/mol) 161.95
Kvalitet Research
Densitet 3.1 g/cm3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.