Läs mer
Molybdic acid, for analysis
Produktkod. 10686982 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10686982
Brand: Thermo Scientific Acros 213625000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-91-4
Molekylformel H2MoO4
Molekylvikt (g/mol) 161.96
MDL-nummer MFCD00036287
InChI-nyckel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC-namn dihydroxi(dioxo)molybden
LEDER O[Mo](O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdic acid
Namnnotering p.a.
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 6326
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,h2so4 and fixed alkalies
Formel vikt 161.96
Procent renhet ≥85% (MoO3)
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.1, 3.1000g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.