Läs mer
Molybdinsyra, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7071916 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 15672300
Brand: Honeywell-Fluka 232084100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens,≥ 85,0 % MoO3-basis
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-91-4
Molekylformel H2MoO4
Molekylvikt (g/mol) 161.96
MDL-nummer MFCD00036287
InChI-nyckel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC-namn dihydroxi(dioxo)molybden
LEDER O[Mo](O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdic Acid
Kvantitet 100 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Procent renhet ≥85% (MoO3 basis)
Kvalitet ACS-reagens
Densitet 3.1g/mL at 25°C; Vapor Density: 6.2 (vs air)