Läs mer
Molybdicsyra, MoO3 85% min
Beskrivelse
Molybdensyra används som en prekursor vid framställning av ammoniummolybdattetrahydrat och molybden(IV)sulfid. Blandningen av molybdensyra i koncentrerad svavelsyra kallas Froehde-reagens, som finner tillämpning inom analytisk kemi för detektion av alkaloider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Molybdensyra används som prekursor vid framställning av ammoniummolybdattetrahydrat och molybden(IV)sulfid. Blandningen av molybdensyra i koncentrerad svavelsyra kallas Froehde-reagens, som finner tillämpning inom analytisk kemi för detektion av alkaloider.
Löslighet
Löslig i utspädd ammoniumhydroxid, alkali och ammoniak. Något lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Molybdic acid |
| Kvantitet | 500 g |
| Densitet | 3.1 |
| Löslighetsinformation | Löslig i utspädd ammoniumhydroxid, alkali och ammoniak. Lätt löslig i vatten. |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | MoO3 85% min |
Sikkerhed og håndtering
- Molybdic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Molybdic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.