Läs mer
Molybdensyra, MoO3 85 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080824
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11468813
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10537.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Molybdensyra används som en prekursor vid framställning av ammoniummolybdattetrahydrat och molybden(IV)sulfid. Blandningen av molybdensyra i koncentrerad svavelsyra kallas Froehde-reagens, som finner tillämpning inom analytisk kemi för detektion av alkaloider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Molybdensyra används som prekursor vid framställning av ammoniummolybdattetrahydrat och molybden(IV)sulfid. Blandningen av molybdensyra i koncentrerad svavelsyra kallas Froehde-reagens, som finner tillämpning inom analytisk kemi för detektion av alkaloider.
Löslighet
Löslig i utspädd ammoniumhydroxid, alkali och ammoniak. Något lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-91-4
Molekylformel H2MoO4
Molekylvikt (g/mol) 161.96
MDL-nummer MFCD00036287
InChI-nyckel VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC-namn dihydroxi(dioxo)molybden
LEDER O[Mo](O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdic acid
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) MoO3 85% min
Densitet 3.1
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Molybdic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: molybdic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.