Läs mer
Molybdovanadiskt reagens, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11404709 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11404709
Brand: Reagecon 1056700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MOLYBDOVANADIC REAGENT
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, ammonium molybdate(VI), ammonium trioxovanadate