Läs mer
Molybdovanadiskt reagens, europeisk farmakopéklass, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Molybdovanadic Reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1056700. (RP 129)
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .