Läs mer
Molybdovanadiskt reagens, Chem Lab™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 mL
missing translation for 'unitSize'
100ml
Specifica
Specifica
| Färg | Gult |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Sammansättning | 1g NH4VO3 + 40g (NH4)6Mo7O24.4H2O / l 13% HNO3 |
| Densitet | 1.1g/mL |
| Löslighetsinformation | Water Soluble |
| Odör | Odorless |
| pH | <1 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Fysisk form | Vätska |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Molybdovanadic reagent
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Molybdovanadic
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto