Läs mer
Molybdovanadiskt reagens, Chem Lab™
Codice prodotto. 11947443
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 mL
missing translation for 'unitSize'
100ml
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11947443
missing translation for 'mfr': Chem-Lab CL07.2201.0100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Färg Gult
Kokpunkt 100 °C
Smältpunkt 0 °C
Sammansättning 1g NH4VO3 + 40g (NH4)6Mo7O24.4H2O / l 13% HNO3
Densitet 1.1g/mL
Löslighetsinformation Water Soluble
Odör Odorless
pH <1
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdovanadic reagent
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Molybdovanadic
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato